SAB4300269
Anti-phospho-HDAC9/HDAC4/HDAC5 (pSer246/pSer259/pSer220) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp779K1053 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ90614 antibody produced in rabbit, Anti-HA6116 antibody produced in rabbit, Anti-histone deacetylase 9 / 4 / 5 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
485,00 €
Scegli un formato
About This Item
485,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~124 kDa
~140 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(T-A-SP-EP)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer246/pSer259/pSer220)
Informazioni sul gene
human ... HDAC4(9759) , HDAC5(10014) , HDAC9(9734)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)