SAB4300259
Anti-phospho-AKT1/AKT2/AKT3 (pTyr315/pTyr316/pTyr312) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-AKT antibody produced in rabbit, Anti-DKFZp434N0250 antibody produced in rabbit, Anti-PKBB antibody produced in rabbit, Anti-v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1 / 2 / 3 (protein kinase B, gamma) antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~60 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(P-E-YP-L-A)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr315/pTyr316/pTyr312)
Informazioni sul gene
human ... AKT1(207) , AKT2(208) , AKT3(10000)
Categorie correlate
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1