SAB4200835
Anti-FAT10 (human specific) antibody, Mouse monoclonal
clone FAT10-10, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
GABBR1, UBD, Ubiquitin D
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FAT10-10, monoclonal
Stato
liquid
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using human HepG2 treated with TNF-α& IFNG& MG-132 whole cell extract.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBD(10537)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)