SAB4200830
Anti-Staphylococcal Enterotoxin A-Peroxidase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Enterotoxin type A, SEA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Descrizione
Research area: Microbiome
Stato
lyophilized powder
PM
25-30 kDa
Reattività contro le specie
Staphylococcus aureus
Concentrazione
~4 mg/mL
tecniche
direct ELISA: 1:2,000-1:4,000 (recommended using 1 μg/ml Staphylococcal Enterotoxin A for coating.)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Staphylococcus aureus ... sea(22112712)
Descrizione generale
Mainly SEA but also SEB are known as superantigens due to their ability to bind class II MHC molecules on antigen presenting cells and stimulate extensive T-cells activation followed by massive cytokine release leading to an acute toxic shock.
SE proteins have a significant resistance to heat and acid, it is also resistant to gastrointestinal proteases including pepsin, trypsin, rennin and papain. Thus, killing the S. aureus bacteria may not be sufficient to eliminate these superantigens risk from causing food poisoning.
As described in various researches, detection of SEA contamination is a major challenge in the food industry, including milk and cooked food products.
SEA high affinity to MHC class II receptors on antigen presenting cells and tissues, followed by the excessive systemic immune activation, was applied in attempts to use bispecific antibodies (BsAbs) genetically fused to SEA as a T-cell stimulator. The SEA activation resulted in a non-specific activation of MHC class II-positive tissues which causes side-effects. Mutated SEA, D227A was developed to reduce the adverse effects for directing activated T-cells toward tumor cells.
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)