SAB4200779
Anti-NRAS Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
GTPase NRas, Transforming protein N-Ras
Scegli un formato
206,00 €
Prezzo di listino412,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
206,00 €
Prezzo di listino412,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-NRAS (C-terminal) antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt ~21 kDa
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunoblotting: 1:2,000-1:4,000 using human HEK-293T cells over-expressing NRAS protein
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NRAS(4893)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)