SAB4200725
Anti-Splicing Factor SC-35 antibody, Mouse monoclonal
clone SC-35, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-PR264, Anti-SFRS2, Anti-SFRS2A, Anti-SRp30b, Anti-Splicing component 35 kDa (SC35), Anti-serine/arginine-rich splicing factor 2 (SRSF2)
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SC-35, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~35 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, quail, hamster, frog, porcine, rat
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: 0.125-0.25 μg/mL using HeLa cells
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SRSF2(6427)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- dot blot
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)