AP112A
Goat Anti-Human IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Immunohistochemistry: 1:1,000-1:2,000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Linkage
Stato fisico
15 mg/mL BSA and 0.05% sodium azide.
RECONSTITUTION:
Reconstitute with sterile distilled water to match the volume indicated on the vial label. Centrifuge product if it is not completely clear after standing for 1-2 hours at room temperature.
Stoccaggio e stabilità
WARNING:
For research use only; not for use as a diagnostic.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3