SAB4200723
Anti-Tryptophan Hydroxylase antibody, Mouse monoclonal
clone WH-3, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-TPH, Anti-TpOH
Scegli un formato
305,20 €
Prezzo di listino436,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
305,20 €
Prezzo di listino436,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
WH-3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~55 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rabbit, sheep, rat
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 2-4 μg/mL using rabbit pineal gland lysate
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG3
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)