SAB4200707
Anti-Desmin antibody, Mouse monoclonal
clone DE-U-10, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-DES
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DE-U-10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~55 kDa
Reattività contro le specie
rat, rabbit, hamster, porcine, goat, bovine, chicken, toad, sheep, mouse, human
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extract of mouse myoblast C2C12 cells
immunofluorescence: 2-5 μg/mL using mouse myoblast C2C12 cells
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded Human Appendix
microarray: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DES(1674)
mouse ... Des(13346)
rat ... Des(64362)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- microarray
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)