SAB4200685
Anti-Glucagon antibody, Mouse monoclonal
clone K79bB10, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Glucagon antibody produced in mouse, GCG, GLP1, GLP2, GRPP
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
K79bB10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
cat, rabbit, mouse, guinea pig, rat, dog, porcine, zebrafish, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using heat−retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded Rat pancreas sections and Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system.
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
cat ... Gcg(101097825)
dog ... Gcg(403571)
guinea pig ... Gcg(100135526)
human ... GCG(2641)
mouse ... Gcg(14526)
pig ... Gcg(397595)
rabbit ... Gcg(100341777)
rat ... Gcg(24952)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)