SAB4200625
Anti-Methyl-Histone H3 (Me-Lys9)(H3K9me1) antibody, Mouse monoclonal
clone 7E7-H12, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
9430068D06RIK, H3.3A, H3.3B, H3F3, H3F3A, H3F3A/H3F3B, H3F3B, HISTONE 3B, LOC100045490, RP11−396C23.1, wu:fb58e10, zgc:56193, zgc:86731
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7E7-H12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~17 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells.
immunocytochemistry: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells.
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
monomethylation (Lys9)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)