Documenti
SAB4301804
Sigma-Aldrich
Anti-ZFP36
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
G0S24, GOS24, NUP475, TIS11, zfp-36
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1: 100-200
Numero d’accesso
BC009693
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZFP36(7538)
Immunogeno
Fusion protein of human ZFP36
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Joshua E Burda et al.
Nature, 606(7914), 557-564 (2022-05-26)
Astrocytes respond to injury and disease in the central nervous system with reactive changes that influence the outcome of the disorder1-4. These changes include differentially expressed genes (DEGs) whose contextual diversity and regulation are poorly understood. Here we combined biological and