SAB4200476
Anti-ALIX antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-AIP1, Anti-ALG-2 interacting protein 1, Anti-DRIP4, Anti-HP95, Anti-PDCD6IP, Anti-apoptosis-linked gene 2-interacting protein X, Anti-dopamine receptor interacting protein 4, Anti-programmed cell death 6 interacting protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~95 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human Jurkat cells.
western blot: 2.5-5 μg/mL using whole extracts of mouse A20 cells.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDCD6IP(10015)
mouse ... Pdcd6ip(18571)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2