SAB4200415
Anti-NEZHA antibody, Mouse monoclonal
clone NEZHA-1, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-CAMSAP3, Anti-Calmodulin regulated spectrin-associated protein family member 3, Anti-KIAA, Monoclonal Anti-NEZHA antibody produced in mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NEZHA-1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~150 kDa
Reattività contro le specie
canine, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human SW480 cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAMSAP3(57662)
mouse ... Camsap3(69697)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- mass-spectrometry-based analysis of a streptavidin pull-down assay
- immunostaining