SAB4200399
Anti-WIPI-2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-ATG18B, Anti-Atg21, Anti-CGI-50, Anti-WIPI2, WD repeat domain, phosphoinositide interacting 2
Scegli un formato
200,00 €
Prezzo di listino400,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
200,00 €
Prezzo di listino400,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~49 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using lysates of rat NRK cells.
western blot: 1-2 μg/mL using using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing mouse WIPI-2.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WIPI2(26100)
mouse ... Wipi2(74781)
rat ... Wipi2(288498)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)