SAB4200347
Anti-Nestin (C-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Nbla00170
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~300 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using mouse P19 cells.
western blot: 2-4 μg/mL using lysates of HEK293T cells over-expressing rat nestin.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunofluorescence
- Proximity ligation assay
- immunohistofluorescence staining
- immunofluorescence labeling
- immunoblotting