Vai a
ABD69
Anticorpo anti-nestina umana
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Nestin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 μL
Spedizione prevista il04 settembre 2026daMerck Life Science S.r.l.
510,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
74
510,00 €
Spedizione prevista il04 settembre 2026Dettagli
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
should not react with
rat, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NES(10763)
General description
La nestina è una grande proteina dei filamenti intermedi (di classe VI) espressa durante lo sviluppo e nelle giunzioni miotendinee e neuromuscolari. L′espressione della nestina è limitata nel tempo, infatti tipicamente scompare entro E18. La nestina è considerata un affidabile marcatore neuronale; tuttavia, studi recenti hanno riscontrato la sua espressione anche in altri tipi di cellule, come le cellule endoteliali (Folia Biologica, 44(5):155, 1998). La nestina identifica il neuroepitelio più primitivo ma anche molti altri tessuti embrionali, quindi non è specifica per il SNC. L'espressione della nestina è stata osservata in quasi tutti i glioblastomi multiformi (GBM) e molti melanomi (sia primari che metastatici), ma non nel carcinoma metastatico.
L'anticorpo anti-nestina ha un peso molecolare osservato (MW) di 220 kDa. In alcuni tipi di cellule e/o trattamenti, potrebbe riconoscere una banda di 260 kDa.
Immunogen
Proteina ricombinante corrispondente alla nestina umana, con GST-tag.
Application
Rileva la nestina umana utilizzando questo anticorpo anti-nestina umana validato per l'utilizzo in Western blotting, ICC e IHC.
Testato in immunocitochimica in cellule umane WI38.
Analisi immunocitochimica: una diluizione 1:500 di questo anticorpo ha rilevato la nestina in cellule umane WI38.
Testato tramite immunoistochimica su tessuto di glioblastoma umano.
Analisi immunocitochimica: una diluizione 1:2000 di questo anticorpo ha rilevato la nestina nel tessuto di glioblastoma umano.
Testato tramite Western blot in cellule di glioblastoma umano U251. Analisi di Western blot: una diluizione 1:25,000 di questo anticorpo ha rilevato la nestina in cellule di glioblastoma umano U251.
Biochem/physiol Actions
Questo anticorpo riconosce la nestina umana. L'anticorpo non reagisce con la nestina di ratto e di topo.
Analysis Note
Controllo
Cellule di glioblastoma U251.
Testato tramite immunocitochimica in cellule di glioblastoma umano U251. Analisi immunocitochimica: una diluizione 1:500 di questo anticorpo ha rilevato la nestina nelle cellule del glioblastoma umano U251.
Disclaimer
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB5500150MAB5326A4HPA026111
description
serum, from rabbit
description
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP103, affinity isolated antibody
description
clone 10C2, from mouse, ALEXA FLUOR 488
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
UniProt accession no.
P48681
UniProt accession no.
P48681
UniProt accession no.
P48681
UniProt accession no.
P48681
clone
polyclonal
clone
SP103, monoclonal
clone
10C2, monoclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)