Documenti fondamentali
SAB4200232
Sigma-Aldrich
Anti-GAD2(GAD65) Antibody
mouse monoclonal, N-GAD65
Sinonimo/i:
Anti-GAD2, Anti-glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kDa), Anti-glutamate decarboxylase 65 kDa isoform
Scegli un formato
200 μL
522,00 €
522,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1091
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
522,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
522,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1091
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Anti-GAD65 antibody , Mouse monoclonal, clone N-GAD65, purified from hybridoma cell culture
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N-GAD65, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~65 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, monkey, rat
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of rat brain
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GAD2(2572)
mouse ... Gad2(14417)
rat ... Gad2(24380)
Descrizione generale
Glutamate decarboxylase 2 (GAD2) encodes GAD65, an isoform of glutamate decarboxylase. GAD65 is majorly expressed in axon terminal regions in neurons. GAD65 is present in the synaptic vesicles. GAD2 is mapped to human chromosome 10p12.1. It has an N-terminal pyridoxal 5′-phosphate (PLP) binding −domain.
Applicazioni
Monoclonal Anti-GAD65 antibody produced in mouse has been used in the detection of recombinant GAD65 using ELISA.
Azioni biochim/fisiol
Glutamate decarboxylase 2 (GAD2) protein GAD65 catalyzes the formation of γ-aminobutyric acid (GABA) from glutamic acid. Palmitoylation of GAD65 is crucial for protein sorting in synaptic clusters. GAD65 autoantigen is prevalent in type 1 diabetes. Its expression increases on allergen exposure. GAD65, along with γ-aminobutyric acid (GABA), may play a key role in the pathogenesis of asthma.
Stato fisico
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Association between glutamic acid decarboxylase genes and anxiety disorders, major depression, and neuroticism
Hettema JM, et al.
Molecular Psychiatry, 11(8), 752-752 (2006)
Purification and characterization of GAD65-specific monoclonal autoantibodies [version 1; referees: awaiting peer review]
Jiang W, et al.
F1000Research, 5003(7), 1VL-1VL (2015)
GAD65 autoantibodies and its role as biomarker of Type 1 diabetes and Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA)
Towns R and Pietropaolo M
Drugs of the Future, 36(11), 847-847 (2011)
A GABAergic system in airway epithelium is essential for mucus overproduction in asthma
Xiang YY, et al.
Nature Medicine, 13(7), 862-862 (2007)
Wei Jiang et al.
F1000Research, 4, 135-135 (2015-05-29)
Autoantibodies against antigens expressed by insulin-producing β cells are circulating in both healthy individuals and patients at risk of developing Type 1 diabetes. Recent studies suggest that another set of antibodies (anti-idiotypic antibodies) exists in this antibody/antigen interacting network to regulate