SAB4200226
Anti-PGC-1α(N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-LEM6, Anti-PGC1, Anti-Peroxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 alpha, PPARGC1A
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~120 kDa
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
recombinant expression
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 1-2 μg/mL using HEK293-T cells expressing human PGC-1α
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPARGC1A(10891)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)