SAB4200194
Anti-Pontin antibody, Mouse monoclonal
clone 5G3-11, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-49 kDa TATA box-binding protein-interacting protein, Anti-49 kDa TBP-interacting protein, Anti-54 kDa erythrocyte cytosolic protein, Anti-ECP-54, Anti-INO80 complex subunit H, Anti-NMP 238, Anti-Pontin52, Anti-RUVBL1, Anti-RVB1, Anti-RuvB (e coli homolog)-like 1, Anti-RuvB-like 1, Anti-TAP54-alpha, Anti-TIH1, Anti-TIP49, Anti-TIP49A, Anti-TIP60-associated protein 54-alpha, Anti-nuclear matrix protein 238
Scegli un formato
349,30 €
Prezzo di listino499,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
349,30 €
Prezzo di listino499,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5G3-11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~50 kDa
Reattività contro le specie
canine, human, monkey
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1:1,000-1:2,000 using whole extracts of human HEK-293T or MCF-7 cells
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RUVBL1(8607)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting
- immunoprecipitation
- ChIP-sequencing
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
- RNA immunoprecipitation
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)