SAB4200181
Anti-PMP70 antibody, Mouse monoclonal
clone 70-18, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti- ZWS2; ZELLWEGER SYNDROME 2, Anti-70 kDa Peroxisomal membrane Protein, Anti-ABCD3, Anti-ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 3, Anti-PXMP1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
70-18, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~70 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HepG2 or rat PC12 cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABCD3(5825)
mouse ... Abcd3(19299)
rat ... Abcd3(25270)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)