SAB4200034
Anti-BMI1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-B lymphoma Mo-MLV insertion region 1 homolog, Anti-PCGF4, Anti-Polycomb group RING finger protein 4, Anti-RNF51, Anti-Ring finger protein 51
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing human BMI1
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human BMI1
western blot: 2-4 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human BMI1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BMI1(648)
Descrizione generale
Applicazioni
- western blotting[1]
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)