SAB4200008
Anti-DVL3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Dishevelled-3
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~95 kDa
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using HEK-293T cell lysate overexpressing human DVL3
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using HEK-293T cell lysates overexpressing human DVL3
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DVL3(1857)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)