SAB3701448
Monoclonal Anti-IdU antibody produced in mouse
clone 32D8.D9, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-5-iodo-2′-deoxyuridine, Anti-Indoleamine 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
32D8.D9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi