Documenti fondamentali
SAB3501276
Sigma-Aldrich
Anti-Hantaan Virus Nucleocapsid antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Scegli un formato
100 μG
368,00 €
368,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
368,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
368,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
virus (Hantaan virus)
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Hantaan virus ... HTNVsSgp1(2943078)
Descrizione generale
Hantaan virus (HNTV) is the prototype virus of the genus hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA virus that is the eiological agent of Korean hemorrhagic fever. Infection of cultured Vero E6 cells with HNTV induced expression of the heat shock protein HSP70. A substantial fraction of HSP70 was found to be associated with the HNTV nucleocapsid (NP). Vero E6 cells that overexpress HSP70 show significantly reduced levels of NP and an increased resistance to infection by HNTV.
Immunogeno
Hantaan virus nucleocapsid antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the amino terminus of the Hantaan virus nucleocapsid.The immunogen is located within the first 50 amino acids of Hantaan Virus Nucleocapsid.
Applicazioni
Hantaan virus nucleocapsid antibody can detect 10ng Hantaan virus nucleocapsid peptide in ELISA at 1 μg/ml.
Stato fisico
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)