SAB3501278
Anti-Puumala Virus Nucleocapsid antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
virus (Puumala virus)
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Puumala virus ... PUUVsSgp1(2943083)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico