Documenti fondamentali
SAB3501270
Sigma-Aldrich
Anti-Andes Virus Glycoprotein antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Scegli un formato
100 μG
368,00 €
368,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
368,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
368,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
virus (Andes virus)
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Andes virus ... ANDVsMgp1(991233)
Descrizione generale
Andes virus (ANDV) is a rodent-borne hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA viruses with a tripartite genome that can cause hantavirus pulmonary syndrome (HPS). It was isolated from an infected Oligoryzomys longicaudatus rodent in Chile, and is highly similar to the Sin Nombre virus (SNV).
Immunogeno
Andes virus glycoprotein antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the amino terminus of the Andes virus glycoprotein.The immunogen is located within amino acids 70 - 120 of Andes Virus Glycoprotein.
Applicazioni
Andes virus glycoprotein antibody can detect 10ng Andes virus glycoprotein peptide in ELISA at 1 μg/ml.
Stato fisico
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)