Documenti fondamentali
SAB3501014
Sigma-Aldrich
Anti-ATG2B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Scegli un formato
100 μG
424,00 €
424,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
424,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
424,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 229 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATG2B(55102)
Immunogeno
Antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human ATG2B.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3501014.
Stato fisico
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodim azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)