Documenti fondamentali
SAB3500414
Sigma-Aldrich
Anti-IKKγ antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FIP3, Anti-IKKg / NEMO, Anti-NEMO
Scegli un formato
100 μG
359,00 €
359,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
359,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
359,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 52 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IKBKG(8517)
Immunogeno
IKK gamma antibody was raised against a peptide corresponding to amino acids 400 to 416 of human IKK gamma, which are identical to those of mouse homologue.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500414.
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Beibei Fu et al.
Cell death & disease, 11(9), 803-803 (2020-09-27)
Acute liver failure (ALF) is a rare but life-threatening systemic disorder. The innate immune regulation has an important role in this process; however, the specific mechanisms are not completely clear. Using the LPS + D-GalN-induced ALF mouse model, we found that the