SAB3300019
Monoclonal Anti-CK19 antibody produced in mouse
clone 2F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-K19, Anti-K1CS, Anti-MGC15366
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F8, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen 43.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... KRT19(3880)
Immunogeno
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)