MAB8003
Anti-Hepatitis E Virus ORF2.1 Antibody, clone 2E2
clone 2E2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
HEV
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting
Immunofluorescence
Optimal dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2