SAB2702316
Monoclonal Anti-CEP152 antibody produced in mouse
clone GT1315, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
MCPH4, MCPH9, SCKL5
Scegli un formato
446,00 €
Scegli un formato
About This Item
446,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT1315, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
189kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:3000
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CEP152(22995)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
CEP152 (centrosomal protein 152) plays an important role in cell division and development. It is highly essential for the recruitment of centriole of Plk4 (polo-like kinase 4) and centriole duplication at the time of cell cycle.
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)