Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB2702237
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GEF-H1 antibody produced in mouse
clone GT336, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
GEF, GEF-H1, GEFH1, LFP40
Scegli un formato
100 μL
446,00 €
446,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
446,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
446,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT336, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARHGEF2(9181)
Immunogeno
Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human GEF-H1.
Applicazioni
Suggested starting dilutions are as follows: ICC/IF: 1:50-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Azioni biochim/fisiol
Rho GTPases play a fundamental role in numerous cellular processes that are initiated by extracellular stimuli that work through G protein coupled receptors. The encoded protein may form complex with G proteins and stimulate rho-dependent signals. [provided by RefSeq]
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Altre note
Purification: Affinity purified by Protein G
Stato fisico
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)