SAB2702172
Monoclonal Anti-XPC antibody produced in mouse
Sinonimo/i:
RAD4, XP3, XPCC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3.26
monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
120-125 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 500-3000
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... XPC(7508)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol