SAB2702004
Anti-PPP1CB antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
PP-1B, PP1B, PP1beta, PPP1CD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
PM
37 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 500-3000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PPP1CB(5500)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
In the brain, protein phosphatase 1 catalytic subunit β (PPP1CB) regulates synaptic plasticity. Mutation in the gene causes intellectual disability (ID), congenital heart disease.
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)