Documenti fondamentali
SAB2701298
Sigma-Aldrich
Anti-SMC6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ22116, FLJ35534, SMC6, SMC6L1
Scegli un formato
100 μL
462,00 €
462,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
462,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
462,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMC6(79677)
Immunogeno
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 526 and 776 of SMC6L1 according to AAH39828
Applicazioni
Suggested starting dilutions are as follows: ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Azioni biochim/fisiol
Core component of the SMC5-SMC6 complex, a complex involved in DNA double-strand breaks by homologous recombination. The complex may promote sister chromatid homologous recombination by recruiting the SMC1-SMC3 cohesin complex to double-strand breaks.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
0.1M Tris, 0.1M Glycine, 20% Glycerol (pH7). 0.01% Thimerosal was added as a preservative.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dingbin Tang et al.
Cell reports, 35(13), 109288-109288 (2021-07-01)
The hepatitis B virus (HBV) infects 257 million people worldwide. HBV infection requires establishment and persistence of covalently closed circular (ccc) DNA, a viral episome, in nucleus. Here, we study cccDNA spatial localization in the 3D host genome by using