Documenti fondamentali
96100006
Millipore
Vantage L Column Tube Extension Kit
Scegli un formato
1 EACH
314,00 €
314,00 €
Spedizione prevista il12 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
314,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
314,00 €
Spedizione prevista il12 giugno 2025Dettagli
Produttore/marchio commerciale
Vantage
tecniche
protein purification: suitable
Diametro
1.1 cm (0.4 in.)