SAB2701168
Anti-GNB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GNB1, guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 1
Scegli un formato
393,00 €
Scegli un formato
About This Item
393,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 5000-20000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GNB1(2782)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)