Documenti
SAB2501307
Sigma-Aldrich
Anti-TLN1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ILWEQ, Anti-KIAA1027, Anti-TLN, talin 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TLN1(7094)
Immunogeno
Peptide with sequence CQEALHTQMLTAVQE, from the internal region of the protein sequence according to NP_006280.3.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Cédric H G Neutel et al.
Frontiers in physiology, 14, 1218924-1218924 (2023-08-28)
Due to its viscoelastic properties, the aorta aids in dampening blood pressure pulsatility. At the level of resistance-arteries, the pulsatile flow will be transformed into a continuous flow to allow for optimal perfusion of end organs such as the kidneys