Documenti fondamentali
SAB2501275
Sigma-Aldrich
Anti-THY1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CD90, Anti-FLJ33325, Thy-1 cell surface antigen
Scegli un formato
100 μG
558,00 €
558,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1285
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
558,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
558,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1285
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, pig
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... THY1(7070)
Descrizione generale
Thy-1 cell surface antigen (THY1) is a glycoprotein that is expressed on the membranes of adult cells, mesenchymal stromal cells and cancer cells. It has a molecular weight of about 25-37kDa. The gene encoding THY1 is localized on human chromosome 11q23.3.
Immunogeno
Peptide with sequence CPEHTYRSRTNFTSKY, from the internal region of the protein sequence according to NP_006279.2.
Azioni biochim/fisiol
Thy-1 cell surface antigen (THY1) has a role in the activation of T-cells, release of neurotransmitters at synapses, enhancement of adhesion of astrocytes, wound healing, fibrogenesis and tumor suppression. It also plays an important role in cell migration and cytoskeletal reorganization.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Physical linkage of the fragile site FRA11B and a Jacobsen Syndrome chromosome deletion breakpoint in 11q23. 3
Christopher Jones
Human Molecular Genetics (1994)
A reduction in CD90 (THY-1) expression results in increased differentiation of mesenchymal stromal cells.
Moraes DA
Stem Cell Research & Therapy (2016)