SAB2500745
Anti-PAM/PAL antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-PAL, Anti-PHM, Anti-Pancreatic peptidylglycine α-amidating monooxygenase, Anti-Peptidyl α-amidating enzyme, Anti-Peptidylglycine α-amidating monooxygenase
Scegli un formato
419,00 €
Scegli un formato
About This Item
419,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PAM(5066)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)