SAB2500450
Anti-GAPDH Antibody
goat polyclonal
Sinonimo/i:
G3PD, GAPD, Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, HEL-S-162eP, HGNC:4141, MGC88685, aging-associated gene 9 protein, epididymis secretory sperm binding protein Li 162eP, peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH
Scegli un formato
558,00 €
Scegli un formato
About This Item
558,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-GAPDH, C-Terminal antibody produced in goat, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine, pig
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GAPDH(2597)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blot 0.01-0.5ug/uL
Immunohistochemistry 5 ug/mL
Immunofluorescence 5 ug/mL
Optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.
Anti-GAPDH, C-Terminal antibody produced in goat has been used in single cell western blot analysis.[1]
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)