Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 μL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 456,00 € |
Informazioni su questo articolo
456,00 €
Nome del prodotto
Goat anti-GAPDH Antibody, Affinity Purified, Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
biological source
goat
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
species reactivity
human, mouse
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000, western blot: 1:500- 1:2,500
accession no.
NP_002037.2
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
goat ... GAPDH(2597)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity mouse, human | species reactivity human |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source goat | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source goat |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information goat ... GAPDH(2597) | Gene Information human ... GAPDH(2597) | Gene Information rabbit ... GAPDH(2597) | Gene Information human ... GAPDH(2597) |
| technique(s) immunohistochemistry: 1:500-1:2,000, western blot: 1:500- 1:2,500 | technique(s) western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of human HeLa cells, immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using mouse NIH3T3 cell lysates, indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using rat NRK cells | technique(s) western blot: 1:10,000-1:25,000, immunohistochemistry: 1:100-1:500 | technique(s) immunohistochemistry: suitable, ELISA: suitable, western blot: suitable, immunofluorescence: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Goat anti-GAPDH Antibody, Affinity Purified
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
77-92-9
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?