Documenti fondamentali
SAB2500188
Sigma-Aldrich
Anti-Calretinin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ANX2, Anti-ANXA2, Anti-Annexin A2, Anti-LIP2, Anti-LPC2
Scegli un formato
100 μG
474,00 €
474,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZMS1073
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
474,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
474,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZMS1073
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
pig, bovine, mouse, human, rat
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANXA2(302)
Immunogeno
Peptide with sequence STVHEILCKLSLEGD from the N Terminus of the protein sequence according to NP_001002858.1; NP_004030.1; NP_001002857.1.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Christopher M Whitaker et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 15, 662329-662329 (2021-05-25)
Rod and cone pathways are segregated in the first stage of the retina: cones synapse with both ON- and OFF-cone bipolar cells while rods contact only rod bipolar cells. However, there is an exception to this specific wiring in that
Luis Pérez de Sevilla Müller et al.
The Journal of comparative neurology, 527(1), 133-158 (2017-05-05)
Amacrine cells are a heterogeneous group of interneurons that form microcircuits with bipolar, amacrine and ganglion cells to process visual information in the inner retina. This study has characterized the morphology, neurochemistry and major cell types of a VIP-ires-Cre amacrine