C7479
Anti-Calretinin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CAB29, Anti-CAL2, Anti-CR
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 29 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, chicken
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using formalin-fixed, paraffin-embedded rat cerebellum sections
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using recombinant human calretinin
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CALB2(794)
rat ... Calb2(117059)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunohistochemistry
- microarray
- western blotting at a dilution of 1:1,000 using recombinant human calretinin
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3