Documenti fondamentali
SAB2109044
Sigma-Aldrich
Anti-SLC7A11 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CCBR1, xCT
Scegli un formato
100 μL
326,00 €
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
326,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
55 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine, rabbit, guinea pig, horse, bovine, rat, human, mouse
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC7A11(57396)
Descrizione generale
SLC7A11 is a member of a heteromeric Na(+)-independent anionic amino acid transport system highly specific for cystine and glutamate. In this system, designated system Xc(-), the anionic form of cystine is transported in exchange for glutamate.
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SLC7A11
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: KGQTQNFKDAFSGRDSSITRLPLAFYYGMYAYAGWFYLNFVTEEVENPEK
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)