Documenti fondamentali
SAB2108513
Sigma-Aldrich
Anti-KLF2
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Lklf
Scegli un formato
100 μL
382,00 €
382,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
382,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
382,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
39 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
0.5-1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
Numero d’accesso
NM_008452
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KLF2(16598)
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of human KLF2
Azioni biochim/fisiol
KLF2/Lung Kruppel-like factor (LKLF) functions as a negative regulator of adipocyte differentiation. KLF2 is highly expressed in adipose tissue, and studies in cell lines and primary cells demonstrate that KLF2 is expressed in preadipocytes but not mature adipocytes.
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: IPASGPRNPFPPPFGPGPSFGGPGPALHYGPPAPGAFGLFEDAAAAAAAL
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)