SAB2107961
Anti-TFEB antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Scegli un formato
382,00 €
Scegli un formato
About This Item
382,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
53kDa
Reattività contro le specie
horse, human, bovine, guinea pig, mouse, rat, yeast, rabbit, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TFEB(7030)
1 of 4
Questo articolo | SAB2106184 | SAB3501044 | SAB5700877 |
---|---|---|---|
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form - |
technique(s) immunoblotting: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000 |
clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone monoclonal |
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)