Documenti
SAB2104275
Sigma-Aldrich
Anti-PMS2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-HNPCC4, Anti-PMS2CL, Anti-PMSL2
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
96 kDa
Reattività contro le specie
guinea pig, human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PMS2(5395)
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of human PMS2
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: INKKVVPLDFSMSSLAKRIKQLHHEAQQSEGEQNYRKFRAKICPGENQAA
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3