SAB2102317
Anti-STAT3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-APRF, Anti-FLJ20882, Anti-MGC16063, Anti-Signal transducer and activator of transcription 3 (acute-phase response factor)
Scegli un formato
498,00 €
Scegli un formato
About This Item
498,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
88 kDa
Reattività contro le specie
rat, rabbit, guinea pig, horse, human, bovine, dog, mouse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STAT3(6774)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)